Imprimer
Palladium : Platinum (8:2) sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
42208.04EA 122 CHF
42208.04 42208.09
Palladium : Platinum (8:2) sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre
Palladium : Platinum
Uses: Selective hydrogenation of nitrates to hydroxylamines, reduction of nitrogen oxides to N2 with H2 used in presence of CO and CO2
Sold on dry weight basis. Unit weight excludes water weight
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD03613605
Numéro CAS: 7440-05-3