Imprimer

Chloromercuriferrocene pour la synthèse

Fournisseur: Merck

Danger


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14400.0001EA 136 CHF
8.14400.0001 8.14400.9999
Chloromercuriferrocene pour la synthèse
Chloromercuriferrocene
Formule: C₁₀H₉ClFeHg
MW: 421,07 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00013751
Numéro CAS: 1273-75-2
ONU: 2025
ADR: 6.1,II

Order Now

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 421.07 g/mol
Molecular weight 421,07 g/mol
Solubility Insoluble (20 °C)
Assay (ex Hg) ≥99,0 %(m)
Melting point range +195...+200 °C
Identity (IR) Conforms
Storage temperature +15...+25 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR