Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Conditionné sous azote
84873.290EA
80.9
CHF
84873.290
84873.320
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |