Imprimer
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM14535-100EA 139 CHF
CAYM14535-100 CAYM14535-250 CAYM14535-50
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,3 g/mol
Numéro CAS: 1210-83-9
EINECS: 214-916-5