Imprimer
Votre recherche pour: 3,5-Dinitro-2-methylphenylboronic acid
1  results were found
SearchResultCount:"1"
Sort Results
Affichage par liste Affichage combiné (nouveau)
Rate These Search Results
Numéro de catalogue: (APOSOR13110-1G)
Fournisseur: Apollo Scientific
Supplier Article Number : OR13110-1G
Description: 3,5-Dinitro-2-methylphenylboronic acid 96%
UOM: 1 * 1 g
Renseignez-vous pour le prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à inbound.ch@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole sont supprimés - vendus jusqu'à épuisement des stocks. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le numéro de catalogue VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez appeler le service client VWR au 022 994 91 00
1 - 1 of 1
no targeter for Bottom