1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35291G1EA
0
CHF
ACTIAS35291G1
ACTIAS35291G10
ACTIAS35291G5
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formule:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001396 Numéro CAS: 1560-11-8 ONU: 3261 ADR: 8,III |