Imprimer
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51433G5EA 0 CHF
ACTIAS51433G5 ACTIAS51433G100 ACTIAS51433G1 ACTIAS51433G25
5-Formyl-2-furanylboronic acid
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Formule: C₅H₅BO₄
MW: 139,90 g/mol
MDL Number: MFCD01114696
Numéro CAS: 27329-70-0