3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
ACTIAS24974G5EA
0
CHF
ACTIAS24974G5
ACTIAS24974G25
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
Formule:
C₁₅H₁₄O₅ MW: 274,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002288 Numéro CAS: 60-82-2 |