Imprimer
2-Amino-4-chlorobenzamide
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36333G1EA 36 CHF
ACTIAS36333MG250 ACTIAS36333G1 ACTIAS36333G5
2-Amino-4-chlorobenzamide
2-Amino-4-chlorobenzamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6000 g/mol
MDL Number: MFCD09042792
Numéro CAS: 5900-59-4