Imprimer
Methyl oxindole-5-carboxylate
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21290G25EA 551 CHF
ACTIAS21290G25 ACTIAS21290G1 ACTIAS21290G5
Methyl oxindole-5-carboxylate
Methyl oxindole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1834 g/mol
MDL Number: MFCD02179600
Numéro CAS: 199328-10-4