Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
Synonyms:
PMS
ACTIAS23185G25EA
0
CHF
ACTIAS23185G25
ACTIAS23185G5
Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule:
C₁₄H₁₄N₂O₄S MW: 306,34 g/mol Melting Pt: 198 °C |
MDL Number:
MFCD00011923 Numéro CAS: 299-11-6 |