Imprimer
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
ACTIAS40093G100EA 0 CHF
ACTIAS40093G100
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003337
Numéro CAS: 447-61-0