Imprimer
4-Fluoroindole
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50516G5EA 0 CHF
ACTIAS50516G5 ACTIAS50516G25
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL Number: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9