Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25293G100EA
0
CHF
ACTIAS25293G100
ACTIAS25293G5
ACTIAS25293G25
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule:
C₁₁H₁₂O₅ MW: 224,21 g/mol Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa) Melting Pt: 200…202 °C |
MDL Number:
MFCD00004401 Numéro CAS: 530-59-6 |