Imprimer
Acide 2-méthylcinnamique
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24409G25EA 0 CHF
ACTIAS24409G25 ACTIAS24409G100
Acide 2-méthylcinnamique
Acide 2-méthylcinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 175…176 °C
MDL Number: MFCD00016841
Numéro CAS: 2373-76-4