Imprimer
2'-Nitroacétophénone
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20737G100EA 95 CHF
ACTIAS20737G100 ACTIAS20737G25
2'-Nitroacétophénone
2'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 23 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3