Imprimer
4-Nitro-1-indanone
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS3176G5EA 579 CHF
ACTIAS3176G5 ACTIAS3176G1
4-Nitro-1-indanone
4-Nitro-1-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
MDL Number: MFCD06656901
Numéro CAS: 24623-25-4