Imprimer
3,6-Dihydroxyphtalonitrile
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS23865G100EA 205 CHF
ACTIAS23865G100
3,6-Dihydroxyphtalonitrile
3,6-Dihydroxyphtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂O₂
MW: 160,13 g/mol
MDL Number: MFCD00001790
Numéro CAS: 4733-50-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II