Imprimer
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7175G5EA 0 CHF
ACTIAS7175G50 ACTIAS7175G5
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29,3 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2