Imprimer
2-Amino-6-chloropurine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 6-Chloro-7H-purine-2-ylamine
ACTIAS20143G25EA 21 CHF
ACTIAS20143G25 ACTIAS20143G100
2-Amino-6-chloropurine
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Melting Pt: 300 °C
MDL Number: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1