Imprimer
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34917G10EA 0 CHF
ACTIAS34917G10 ACTIAS34917G5 ACTIAS34917G1
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
MDL Number: MFCD03094168
Numéro CAS: 57381-56-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III