Imprimer
Acide 2-chloro-6-méthoxybenzoïque
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS30832G5EA 0 CHF
ACTIAS30832G5 ACTIAS30832G1
Acide 2-chloro-6-méthoxybenzoïque
Acide 2-chloro-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
MDL Number: MFCD00127702
Numéro CAS: 3260-89-7