Imprimer
2-Chloronicotinamide
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22366G100EA 127 CHF
ACTIAS22366G100 ACTIAS22366G25
2-Chloronicotinamide
2-Chloronicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Melting Pt: 164…165 °C
MDL Number: MFCD00006237
Numéro CAS: 10366-35-5