Imprimer
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1455G100EA 0 CHF
ACTIAS1455G100 ACTIAS1455G5 ACTIAS1455G25
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 87 °C
MDL Number: MFCD00006465
Numéro CAS: 19064-64-3