Imprimer
2-Bromopyridine-3-ol
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21514G25EA 30 CHF
ACTIAS21514G25 ACTIAS21514G100
2-Bromopyridine-3-ol
2-Bromopyridine-3-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 185…188 °C
MDL Number: MFCD00006220
Numéro CAS: 6602-32-0