Imprimer
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine
ACTIAS31741G5EA 0 CHF
ACTIAS31741G5 ACTIAS31741G1
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
MDL Number: MFCD06659000
Numéro CAS: 381233-96-1