Imprimer
2-Bromo-4-iodopyridine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31690G5EA 0 CHF
ACTIAS31690G5 ACTIAS31690G1
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL Number: MFCD03085768
Numéro CAS: 100523-96-4