Imprimer
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzène3-Bromo-4-fluoronitrobenzène
ACTIAS50346G1EA 0 CHF
ACTIAS50346G25 ACTIAS50346G1 ACTIAS50346G5
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
MDL Number: MFCD00055433
Numéro CAS: 701-45-1