Imprimer
Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20663G25EA 200 CHF
ACTIAS20663G25 ACTIAS20663G1 ACTIAS20663G5
Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque
Acide 2-bromo-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
MDL Number: MFCD01569398
Numéro CAS: 132715-69-6