Imprimer
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50652G5EA 0 CHF
ACTIAS50652G25 ACTIAS50652G5 ACTIAS50652G1
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
MDL Number: MFCD03840197
Numéro CAS: 660425-16-1