Imprimer
Acide 4-bromoanthranilique
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22842G5EA 0 CHF
ACTIAS22842G5 ACTIAS22842G25
Acide 4-bromoanthranilique
Acide 4-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
MDL Number: MFCD03618454
Numéro CAS: 20776-50-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III