Imprimer
Acide 2,4-dibromobenzoïque
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34250G5EA 0 CHF
ACTIAS34250G5 ACTIAS34250G10 ACTIAS34250G1
Acide 2,4-dibromobenzoïque
Acide 2,4-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
MDL Number: MFCD00234253
Numéro CAS: 611-00-7