4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33358G5EA
0
CHF
ACTIAS33358G10
ACTIAS33358G5
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
4-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule:
C₇H₃BrClF₃ MW: 259,45 g/mol |
MDL Number:
MFCD08459292 Numéro CAS: 467435-07-0 |