Imprimer
Acide (2-bromophényl)métaborique
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: Dihydroxy-2-bromophénylborane
ACTIAS32327G10EA 0 CHF
ACTIAS32327G10 ACTIAS32327G5 ACTIAS32327G1
Acide (2-bromophényl)métaborique
Acide (2-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
MDL Number: MFCD01114672
Numéro CAS: 244205-40-1