Imprimer
2-Bromobiphényle
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24062G25EA 45 CHF
ACTIAS24062G25 ACTIAS24062G100
2-Bromobiphényle
2-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Densité: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000065
Numéro CAS: 2052-07-5