Imprimer
2,4-Dibromopyridine
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50201G5EA 0 CHF
ACTIAS50201G25 ACTIAS50201G1 ACTIAS50201G5
2,4-Dibromopyridine
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
MDL Number: MFCD01859720
Numéro CAS: 58530-53-3