Imprimer
2-Cyanophenylboronic acid
Fournisseur: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS51181G5EA 0 CHF
ACTIAS51181G5 ACTIAS51181G1 ACTIAS51181G25
2-Cyanophenylboronic acid
2-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
MDL Number: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3