Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Liquid chromatography sorbents, irregular silica packing, POLYGOSIL®

Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Irregular silica for analytical applications.

  • pH stability 2 to 8



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt

Amino phases
Bezeichnung Partikelgröße Porengröße VE Katalognummer Menge
POLYGOSIL 60-5 NH2, with ~ 3 % carbon content 5 µm 60 Å 10 g MANA711360.10
Hersteller Artikel Nummer : 711360.10
POLYGOSIL 60-5 NH2, with ~ 3 % carbon content 5 µm 60 Å 100 g MANA711360.100
Hersteller Artikel Nummer : 711360.100
POLYGOSIL 60-10 NH2, with ~ 3 % carbon content 10 µm 60 Å 10 g MANA711370.10
Hersteller Artikel Nummer : 711370.10
POLYGOSIL 60-10 NH2, with ~ 3 % carbon content 10 µm 60 Å 100 g MANA711370.100
Hersteller Artikel Nummer : 711370.100

Dimethylamino phases
Bezeichnung Partikelgröße Porengröße VE Katalognummer Menge
POLYGOSIL 60-5 N(CH3)2, with ~ 3.5 % carbon content 5 µm 60 Å 10 g MANA711420.10
Hersteller Artikel Nummer : 711420.10
POLYGOSIL 60-5 N(CH3)2, with ~ 3.5 % carbon content 5 µm 60 Å 100 g MANA711420.100
Hersteller Artikel Nummer : 711420.100
POLYGOSIL 60-10 N(CH3)2, with ~ 3.5 % carbon content 10 µm 60 Å 10 g MANA711430.10
Hersteller Artikel Nummer : 711430.10
POLYGOSIL 60-10 N(CH3)2, with ~ 3.5 % carbon content 10 µm 60 Å 100 g MANA711430.100
Hersteller Artikel Nummer : 711430.100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge