Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Urine collection cups, disposable
Lieferant: DELTALAB
Urine collection system designed to save space in the lab, and to be used when urine samples need to be collected into tubes for a subsequent centrifugation.
  • Manufactured under aseptic conditions
The patient urinates in the 150 ml plastic cup and then pours the urine into the tube. Once the tube is filled up, the patient caps it and delivers the sample to the lab, then label filled with the required data. The patient just has to follow the hospital or laboratory instructions.
Bestellinformation: Includes bag printed with instruction for use, cup PS (150 ml), tube PP (10 ml), cap and label.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Cups
Kapazität Verpackt VE Katalognummer Menge
150 ml 30×100/case 3.000 DELT202317
Hersteller Artikel Nummer : 202317
Caps
Verschluss-Farbe VE Für Röhrchen Ø Katalognummer Menge
Grün 2.500 16 mm DELT308107
Hersteller Artikel Nummer : 308107
Natur 2.500 16 mm DELT308202
Hersteller Artikel Nummer : 308202
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge