Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Capillary columns, OPTIMA® 1 MS
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Optima®
Non polar phase columns with low bleeding 100% dimethylpolysiloxane.
  • Suited for GC/MS and ECD applications and general analyses at trace level
  • Maximum temperature for isothermal operation 340 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 360 °C
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Säulenform Phase Schichtdicke Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,35 µm 0,20 mm × 12 m 1 MANA726203.12
Hersteller Artikel Nummer : 726203.12
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 MANA726205.15
Hersteller Artikel Nummer : 726205.15
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,20 µm 0,20 mm × 25 m 1 MANA726201.25
Hersteller Artikel Nummer : 726201.25
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 MANA726202.30
Hersteller Artikel Nummer : 726202.30
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 MANA726205.30
Hersteller Artikel Nummer : 726205.30
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,20 µm 0,20 mm × 50 m 1 MANA726201.50
Hersteller Artikel Nummer : 726201.50
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 MANA726202.60
Hersteller Artikel Nummer : 726202.60
Kapillar OPTIMA® 1 MS 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 MANA726205.60
Hersteller Artikel Nummer : 726205.60
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge