Dieses Thermometer eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, für Biowissenschaften, Pharmazeutika, Erdölprodukte, in Reinräumen, in der Elektronik und für den Einsatz vor Ort.
- Messoptik von 12:1 (Messfleckdurchmesser von 50 mm bei 0,60 m)
- Ermöglicht Messungen bei allen Oberflächentypen: Feststoffe, halbfeste Stoffe und Flüssigkeiten
- Minimum-/Maximum-Werte jederzeit ablesbar, Anzeige der gemessenen Durchschnittstemperatur und der Differenz zwischen zwei Werten
- Akustische, einstellbare Alarme bei Werten außerhalb des Bereichs (zu hoch oder zu niedrig)
- Einstellbarer Emissionsgrad von 0,1 bis 1,00 in Schritten von 0,01
Lieferumfang: Inkl. Traceable®-Kalibrierzertifikat gemäß NIST von einem A2LA-akkreditierten Labor nach ISO 17025, Typ-K-Fühler und zwei AAA-Batterien.