Netzgerät, PS300B
Lieferant: Hoefer
732-1695EA 1010 CHF
HOEFPS300B
Netzgerät, PS300B
Das vielseitige PS300B Netzgerät eignet sich für die meisten Elektrophoreseverfahren.
  • Konstantspannungs- oder Konstantstrommodus mit automatischer Umschaltung
  • 4 Sätze mit 4-mm-Ausgangsbuchsen
  • Dauerbetrieb oder Timer (999 Minuten)
  • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
  • Drahtbrucherkennung
  • Kurzschlusssicherung