Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Digital thermometer
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Versatile thermometer, with stainless steel probe and fixed extension cable.
  • LCD display
  • Maxima minima display with temperature memory
  • Hi-Lo alarm, programmable
  • Low battery indicator
Lieferumfang: Battery (1,5 V AAA) and instructions for use.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Genauigkeit Messbereich Auflösung VE Katalognummer Menge
Digital-Thermometer mit Edelstahlfühler und Verlängerungskabel ±1 °C (–30 °C to +250 °C) –50…+300 °C 0,1 (< 0,5) °C 1 HECH43232010
Hersteller Artikel Nummer : 43232010
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge