2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophen 97%
|
Achtung
|
B20751.02EA
104
CHF
B20751.02
2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophen 97%
2-Acetyl-3-amino-5-phenylthiophen
Formel:
C₁₂H₁₁NOS MW: 217,29 g/mol Melting Pt: 119…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068132 CAS-Nummer: 105707-24-2 |