Hohl-Schrauben-Sortimente, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLF704-02EA 111 CHF
BOHLF704-02 BOHLF704-04
Hohl-Schrauben-Sortimente, BOLA
Befestigungsmaterial Schrauben
PP, farbig.
  • Temperaturbeständigkeit: von 0 bis +100 °C
  • Sehr gut Chemikalienbeständigkeit
  • Verschiedene Farben zur besseren Unterscheidung
  • FDA-konform
Hohlschrauben aus PP in 9 unterschiedlichen Farben, zwei Hohlschrauben je Farbe. Mit Außengewinde UNF ¼“ 28G: Druckscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten. Farben: natur, schwarz, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, grau.