Thermocycler, Techne® Prime
Lieferant: Cole Parmer
Techne®
732-1686EA 6620 CHF
TECN5PRIMEG/384 TECN5PRIMEX/USB TECN5PRIME/C TECN5PRIME/05 TECN5PRIME/384
Thermocycler, Techne® Prime
Diese Prime Thermocyclern sind leistungs- und durchsatzstarke Geräte die eine maximale Flexibilität bei der Parallelverarbeitung einer Vielzahl an Proben bieten.
  • Farb-Touchscreen für schnelle Programmeinrichtung
  • Schnelle Anstiegsrate von bis zu 3,4 °C/s
  • USB-Schnittstelle für die Übertragung von Programmen zwischen den Geräten und von Temperaturprotokollen auf den PC
  • Gradientencycling ist mit dem Gradient-Thermocycler PrimeG oder durch ein Upgrade der Prime Einheit möglich
Der PrimeG ist ein Gradienten-Thermocycler, der alle Fuktionen der Prime Einheit umfasst. Durch den großen, linearen Gradientenbereich von 30 °C können Annealingtemperaturen in einem Experiment optimiert werden. Die Gradientenberechnungsfunktion erlaubt die Anzeige der Temperatur für jede der acht Reihen und stellt somit eine einfache Replikation der Temperaturbedingungen sicher.
Prime Combi-Block Thermocycler bieten eine außergewöhnliche Flexibilität: Sie können 33×0,2-ml- und 33×0,5-ml-Röhrchen, in 6 Reihen und 11 Spalten, aufnehmen. Prime Combi-Block Thermocycler sind mit oder ohne Temperaturgradient erhältlich, der frei angefügt werden kann.
Hinweis: Austausch der Thermocycler-Blöcke nur durch einen geschulten Servicetechniker durchführen lassen. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für detaillierte Informationen zu verfügbaren Ersatzblöcken.
* Gemessen bei 55 °C