4-Chlor-8-methylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50201.03EA 553 CHF
H50201.03
4-Chlor-8-methylchinolin
4-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272330
CAS-Nummer: 18436-73-2