Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Tetradecannitril ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
Formel: C₁₄H₂₇N
MW: 209,38
Siedepunkt: 226-227 °C/100mm
Melting Pt: ca 19 °C
Dichte: 0,830
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019848
CAS-Nummer: 629-63-0
EINECS: 211-099-7
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 25 g A19704.14
Hersteller Artikel Nummer : A19704.14
Glasflasche für Feststoffe 500 g A19704.36
Hersteller Artikel Nummer : A19704.36
Glasflasche für Feststoffe 100 g A19704.22
Hersteller Artikel Nummer : A19704.22
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point ca 19°
Formula weight 209.38
CAS No. 629-63-0
Purity 98%
Refraktionsindex 1.4415
Odour/scent Odourless
Siedepunkt 226-227°/100mm
Molecular formula CH3(CH2)12CN
Beilstein reference 1705598
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping