Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Digoxin

Lieferant: U.S. Pharmacopeia



Formel: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95
MDL Number: MFCD00003674
CAS-Nummer: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 250 mg USPH1200000
Hersteller Artikel Nummer : 1200000
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge