4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure ≥97%
Achtung
H57246.MDEA 69.4 CHF
H57246.MD H57246.03
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure ≥97%
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424604
CAS-Nummer: 199528-28-4